Tlačiť
4-[(But-1-ylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(3-But-1-ylureido)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR4122-1G OR4122-5G OR4122-10G
APOSOR4122-1GEA 175.29 EUR
APOSOR4122-1G APOSOR4122-5G APOSOR4122-10G
4-[(But-1-ylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
4-[(But-1-ylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₇H₂₇BN₂O₃
Mw: 318.219 g/mol
Teplota tavenia: 207…209 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07363843
Číslo CAS: 850567-59-8