Tlačiť
tert-Butyl (2R,4R)-4-amino-2-methylpyrrolidine-1-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2R,4R)-tert-Butyl 4-amino-2-methylpyrrolidine-1-carboxylate
OR41185-1G OR41185-250MG
APOSOR41185-1GEA 436.42 EUR
APOSOR41185-1G APOSOR41185-250MG
tert-Butyl (2R,4R)-4-amino-2-methylpyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (2R,4R)-4-amino-2-methylpyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18632685
Číslo CAS: 348165-63-9