Tlačiť
(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (1S,2S)-2-methylcyclopropane-1-carboxylic acid
OR41152-1G OR41152-500MG
APOSOR41152-1GEA 2042.52 EUR
APOSOR41152-1G APOSOR41152-500MG
(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid 95%
(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD19228287
Číslo CAS: 14590-52-4
OSN: 3265
ADR: 8,II