Tlačiť
Ethyl 7-methyl-2-(thien-2-yl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidine-6-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR4082-1G OR4082-5G
APOSOR4082-1GEA 91.46 EUR
APOSOR4082-1G APOSOR4082-5G
Ethyl 7-methyl-2-(thien-2-yl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl 7-methyl-2-(thien-2-yl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidine-6-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₃N₃O₂S
Mw: 287.337 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067907
Číslo CAS: 162286-69-3