Tlačiť
3-(1-Aminoethyl)-1-adamantanol hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR40811-1G OR40811-25G OR40811-5G
APOSOR40811-1GEA 38.23 EUR
APOSOR40811-1G APOSOR40811-25G APOSOR40811-5G
3-(1-Aminoethyl)-1-adamantanol hydrochloride 95%
3-(1-Aminoethyl)-1-adamantanol hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₂₁NO·ClH
Mw: 231.762 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01825645
Číslo CAS: 128487-57-0