Tlačiť
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR40781-1G OR40781-250MG
APOSOR40781-1GEA 155.02 EUR
APOSOR40781-1G APOSOR40781-250MG
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀Cl₂O₃
Mw: 249.091 g/mol
Teplota tavenia: 145…148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28102587
Číslo CAS: 19545-97-2