Tlačiť
9-(Bromomethyl)anthracene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR40727-5G OR40727-1G OR40727-250MG
APOSOR40727-5GEA 746.89 EUR
APOSOR40727-5G APOSOR40727-1G APOSOR40727-250MG
9-(Bromomethyl)anthracene 95%
9-(Bromomethyl)anthracene
Vzorec: C₁₅H₁₁Br
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00096212
Číslo CAS: 2417-77-8
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III