Tlačiť
4-Bromo-2-iodobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR40677-1G OR40677-250MG OR40677-5G
APOSOR40677-1GEA 39.74 EUR
APOSOR40677-1G APOSOR40677-250MG APOSOR40677-5G
4-Bromo-2-iodobenzaldehyde 97%
4-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrIO
Mw: 310.915 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18391619
Číslo CAS: 1261470-87-4