Tlačiť
3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR40676-1G OR40676-5G
APOSOR40676-1GEA 132.59 EUR
APOSOR40676-1G APOSOR40676-5G
3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrIO
Mw: 310.915 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07779024
Číslo CAS: 188813-09-4