Tlačiť
2-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR40674-1G OR40674-5G OR40674-10G
APOSOR40674-1GEA 63.29 EUR
APOSOR40674-1G APOSOR40674-5G APOSOR40674-10G
2-Bromo-5-iodobenzaldehyde
2-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrIO
Mw: 310.915 g/mol
Teplota tavenia: 105…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07779027
Číslo CAS: 1032231-24-5