Tlačiť
2-Bromo-6-methylanisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2-methoxy-3-methylbenzene, 3-Bromo-2-methoxytoluene, 2-Bromo-6-methylphenyl methyl ether
OR40672-1G OR40672-5G OR40672-25G
APOSOR40672-1GEA 49.74 EUR
APOSOR40672-1G APOSOR40672-5G APOSOR40672-25G
2-Bromo-6-methylanisole 98%
2-Bromo-6-methylanisole
Vzorec: C₈H₉BrO
Teplota varu: 62…63 °C (3 mm Hg)
Teplota tavenia: –39…–36 °C
Hustota: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12547891
Číslo CAS: 52200-69-8