Tlačiť
3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α,3-Dibromo-5-iodotoluene, 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-iodobenzene
OR40662-1G OR40662-250MG
APOSOR40662-1GEA 198.68 EUR
APOSOR40662-1G APOSOR40662-250MG
3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂I
Mw: 375.827 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18391671
Číslo CAS: 1261553-05-2
OSN: 3261
ADR: 8 II