Tlačiť
2-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α,2-Dibromo-5-iodotoluene, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-iodobenzene
OR40661-1G OR40661-250MG OR40661-5G
APOSOR40661-1GEA 159.25 EUR
APOSOR40661-1G APOSOR40661-250MG APOSOR40661-5G
2-Bromo-5-iodobenzyl bromide
2-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂I
Mw: 375.827 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15527653
Číslo CAS: 289617-98-7
OSN: 3261
ADR: 8 II