Tlačiť
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR40655-1G OR40655-5G
APOSOR40655-1GEA 24.95 EUR
APOSOR40655-1G APOSOR40655-5G
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
4-Bromo-2-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrIO₂
Teplota tavenia: 183…186 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12767500
Číslo CAS: 1133123-02-0