Tlačiť
2-(Aminomethyl)-4-methylpyridine hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Methylpyridin-2-yl)methylamine hydrochloride, 4-Methylpicolinylamine hydrochloride
OR40440-1G OR40440-250MG
APOSOR40440-1GEA 328.46 EUR
APOSOR40440-1G APOSOR40440-250MG
2-(Aminomethyl)-4-methylpyridine hydrochloride 95%
2-(Aminomethyl)-4-methylpyridine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₀N₂·ClH
Mw: 158.629 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16628187
Číslo CAS: 1257535-59-3