Tlačiť
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Cyano-2-iodobenzyl bromide
OR40430-100G OR40430-25G OR40430-5G
APOSOR40430-100GEA 986.76 EUR
APOSOR40430-100G APOSOR40430-25G APOSOR40430-5G
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzonitrile
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrIN
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD16872046
Číslo CAS: 182287-63-4
OSN: 1759
ADR: 8,III