Tlačiť
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxy-1,3-diazine
OR4037-1G OR4037-5G OR4037-250MG
APOSOR4037-1GEA 135.39 EUR
APOSOR4037-1G APOSOR4037-5G APOSOR4037-250MG
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
Vzorec: C₇H₉ClN₂O₂
Mw: 188.612 g/mol
Teplota tavenia: 39…42 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00274539
Číslo CAS: 114108-86-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 III