Tlačiť
Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 3,6-dichloropicolinate, 3,6-Dichloro-2-(ethoxycarbonyl)pyridine
OR40369-1G OR40369-5G
APOSOR40369-1GEA 116.16 EUR
APOSOR40369-1G APOSOR40369-5G
Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₈H₇Cl₂NO₂
Mw: 220.053 g/mol
Teplota varu: 94 °C (0.5 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14698221
Číslo CAS: 253440-88-9