Tlačiť
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Chloro-6-methoxypyridin-2-yl)methanol, 3-Chloro-6-methoxypicolinyl alcohol
OR40364-1G OR40364-250MG
APOSOR40364-1GEA 241.48 EUR
APOSOR40364-1G APOSOR40364-250MG
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
Vzorec: C₇H₈ClNO₂
Teplota varu: 100…102 °C (0,3 mm Hg)
Teplota tavenia: 36…38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14606397
Číslo CAS: 1227490-30-3