Tlačiť
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-chloro-6-methoxypicolinate, 3-Chloro-6-methoxy-2-(methoxycarbonyl)pyridine
OR40357-1G OR40357-250MG
APOSOR40357-1GEA 104.55 EUR
APOSOR40357-1G APOSOR40357-250MG
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₈H₈ClNO₃
Mw: 201.607 g/mol
Teplota varu: 80…84 °C (0.5 mm Hg)
Teplota tavenia: 32…34 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14698010
Číslo CAS: 175965-91-0