Tlačiť
3-Hydrazinopyridazine hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR40349-1G OR40349-5G OR40349-250MG OR40349-500MG
APOSOR40349-1GEA 306.46 EUR
APOSOR40349-1G APOSOR40349-5G APOSOR40349-250MG APOSOR40349-500MG
3-Hydrazinopyridazine hydrochloride 95%
3-Hydrazinopyridazine hydrochloride
Vzorec: C₄H₆N₄·ClH
Teplota tavenia: 210…212 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11226159
Číslo CAS: 117043-87-5