Tlačiť
N-(2,3-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Cyclopropyl-2,3-dimethylbenzylamine hydrochloride, 3-[(Cyclopropylamino)methyl]-o-xylene hydrochloride
OR40329-1G OR40329-250MG
APOSOR40329-1GEA 709.59 EUR
APOSOR40329-1G APOSOR40329-250MG
N-(2,3-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
N-(2,3-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₇N·ClH
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD17168270
Číslo CAS: 909702-86-9
OSN: 1759
ADR: 8,III