Tlačiť
3-Amino-4-butoxybenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Butoxy-5-carboxyaniline
OR40322-1G OR40322-250MG OR40322-500MG
APOSOR40322-1GEA 348.49 EUR
APOSOR40322-1G APOSOR40322-250MG APOSOR40322-500MG
3-Amino-4-butoxybenzoic acid
3-Amino-4-butoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₃
Mw: 209.242 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12168705
Číslo CAS: 855202-63-0