Tlačiť
3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR401063-1G OR401063-250MG OR401063-5G
APOSOR401063-1GEA 39.79 EUR
APOSOR401063-1G APOSOR401063-250MG APOSOR401063-5G
3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide 95%
3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrINO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18398007
Číslo CAS: 1261644-60-3
OSN: 3261
ADR: 8,III