Tlačiť
4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR401048-1G OR401048-250MG
APOSOR401048-1GEA 66.59 EUR
APOSOR401048-1G APOSOR401048-250MG
4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉IO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11044836
Číslo CAS: 210037-23-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III