Tlačiť
3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Chloro-5-nitrophenyl)methanol
OR401025-250MG OR401025-1G OR401025-5G
APOSOR401025-250MGEA 81.31 EUR
APOSOR401025-250MG APOSOR401025-1G APOSOR401025-5G
3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆ClNO₃
Mw: 187.58 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08236779
Číslo CAS: 79944-62-0