Tlačiť
Methyl 3-Bromo-5-(bromomethyl)benzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 3-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
OR401020-1G OR401020-250MG
APOSOR401020-1GEA 116.33 EUR
APOSOR401020-1G APOSOR401020-250MG
Methyl 3-Bromo-5-(bromomethyl)benzoate 98%
Methyl 3-Bromo-5-(bromomethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₈Br₂O₂
Mw: 307.967 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11044991
Číslo CAS: 877624-40-3
OSN: 3261
ADR: 8 III