Tlačiť
3-Chloro-4-iodobenzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400981-1G OR400981-250MG OR400981-5G
APOSOR400981-1GEA 66.49 EUR
APOSOR400981-1G APOSOR400981-250MG APOSOR400981-5G
3-Chloro-4-iodobenzyl bromide 95%
3-Chloro-4-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrClI
Mw: 331.376 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18393368
Číslo CAS: 166386-59-0
OSN: 3261
ADR: 8 III