Tlačiť
3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400978-1G OR400978-250MG
APOSOR400978-1GEA 159.02 EUR
APOSOR400978-1G APOSOR400978-250MG
3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol 95%
3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆ClIO
Mw: 268.479 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18393355
Číslo CAS: 166386-60-3