Tlačiť
4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR400973-250MG OR400973-1G
APOSOR400973-250MGEA 81.31 EUR
APOSOR400973-250MG APOSOR400973-1G
4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClIO
Mw: 266.464 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09836681
Číslo CAS: 276866-90-1