Tlačiť
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400952-1G OR400952-5G OR400952-250MG
APOSOR400952-1GEA 209.79 EUR
APOSOR400952-1G APOSOR400952-5G APOSOR400952-250MG
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrIO₂
Teplota tavenia: 50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16877107
Číslo CAS: 1093418-75-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III