Tlačiť
5-Bromo-3-chloro-2-methoxyaniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400940-1G OR400940-250MG OR400940-5G
APOSOR400940-1GEA 529.94 EUR
APOSOR400940-1G APOSOR400940-250MG APOSOR400940-5G
5-Bromo-3-chloro-2-methoxyaniline 95%
5-Bromo-3-chloro-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇BrClNO
Mw: 236.494 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31561243
Číslo CAS: 1547274-38-3
OSN: 2811
ADR: 6.1 III