Tlačiť
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400888-250MG OR400888-1G
APOSOR400888-250MGEA 198.96 EUR
APOSOR400888-250MG APOSOR400888-1G
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃BrINO₃
Mw: 343.901 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD30730276
Číslo CAS: 2090513-56-5