Tlačiť
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400883-1G OR400883-5G OR400883-25G
APOSOR400883-1GEA 39.79 EUR
APOSOR400883-1G APOSOR400883-5G APOSOR400883-25G
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota tavenia: 44…46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07783657
Číslo CAS: 67639-61-6