Tlačiť
1-Hydroxy-4-nitroisoquinoline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400882-1G OR400882-250MG OR400882-5G
APOSOR400882-1GEA 69.8 EUR
APOSOR400882-1G APOSOR400882-250MG APOSOR400882-5G
1-Hydroxy-4-nitroisoquinoline 97%
1-Hydroxy-4-nitroisoquinoline
Vzorec: C₉H₆N₂O₃
Teplota tavenia: 247…248 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03861155
Číslo CAS: 55404-29-0