Tlačiť
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400877-250MG OR400877-1G
APOSOR400877-250MGEA 304.83 EUR
APOSOR400877-250MG APOSOR400877-1G
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₉H₁₁BrO
Mw: 215.087 g/mol
Teplota varu: 131…140 °C (21 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18398319
Číslo CAS: 122950-66-7