Tlačiť
5-Methylpyrazine-2-carboxaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Methylpyrazine-2-carbaldehyde, 2-Formyl-5-methylpyrazine, 2-Formyl-5-methyl-1,4-diazine
OR40083-1G OR40083-5G OR40083-25G
APOSOR40083-1GEA 61.77 EUR
APOSOR40083-1G APOSOR40083-5G APOSOR40083-25G
5-Methylpyrazine-2-carboxaldehyde 95%
5-Methylpyrazine-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₆H₆N₂O
Teplota varu: 38…40 °C (1 mm Hg)
Teplota tavenia: 42278 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD10697792
Číslo CAS: 50866-30-3