Tlačiť
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR40081-1G OR40081-250MG
APOSOR40081-1GEA 480.14 EUR
APOSOR40081-1G APOSOR40081-250MG
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile 95%
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile
Vzorec: C₅H₃ClN₄
Teplota tavenia: 194…196 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD10697779
Číslo CAS: 54632-11-0