Tlačiť
4-Bromo-2-formylbenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400770-1G OR400770-250MG OR400770-5G
APOSOR400770-1GEA 132.77 EUR
APOSOR400770-1G APOSOR400770-250MG APOSOR400770-5G
4-Bromo-2-formylbenzoic acid 95%
4-Bromo-2-formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₅BrO₃
Mw: 229.027 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11036374
Číslo CAS: 871502-87-3