Tlačiť
3-Bromo-2-iodobenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400746-1G OR400746-250MG OR400746-5G
APOSOR400746-1GEA 654.52 EUR
APOSOR400746-1G APOSOR400746-250MG APOSOR400746-5G
3-Bromo-2-iodobenzaldehyde 95%
3-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrIO
Mw: 310.915 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18391618
Číslo CAS: 1261860-40-5