Tlačiť
2-Bromo-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400739-1G OR400739-250MG
APOSOR400739-1GEA 391.5 EUR
APOSOR400739-1G APOSOR400739-250MG
2-Bromo-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClNO₄S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18392271
Číslo CAS: 1261675-40-4
OSN: 3261
ADR: 8,III