Tlačiť
4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400725-1G OR400725-5G
APOSOR400725-1GEA 257.52 EUR
APOSOR400725-1G APOSOR400725-5G
4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClNO₄S
Teplota tavenia: 95…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12068352
Číslo CAS: 89465-98-5
OSN: 3261
ADR: 8,III