Tlačiť
5-Bromo-3-iodo-2-methoxyaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400723-1G OR400723-250MG
APOSOR400723-1GEA 1033.05 EUR
APOSOR400723-1G APOSOR400723-250MG
5-Bromo-3-iodo-2-methoxyaniline
5-Bromo-3-iodo-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇BrINO
Mw: 327.945 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28898256
Číslo CAS: 1845713-72-5
OSN: 2810
ADR: 6.1 III