Tlačiť
2-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR400707-1G OR400707-250MG OR400707-5G
APOSOR400707-1GEA 535.15 EUR
APOSOR400707-1G APOSOR400707-250MG APOSOR400707-5G
2-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClNO₄S
Mw: 300.514 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06254509
Číslo CAS: 98130-55-3