Tlačiť
5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400698-1G OR400698-5G
APOSOR400698-1GEA 330.53 EUR
APOSOR400698-1G APOSOR400698-5G
5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClNO₄S
Teplota tavenia: 86…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12912807
Číslo CAS: 1193388-84-9
OSN: 3261
ADR: 8,III