Tlačiť
4-Methoxy-1H-benzimidazole 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole
OR400694-250MG OR400694-1G
APOSOR400694-250MGEA 31.52 EUR
APOSOR400694-250MG APOSOR400694-1G
4-Methoxy-1H-benzimidazole 95+%
4-Methoxy-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₈N₂O
Mw: 148.162 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08729266
Číslo CAS: 27080-53-1