Tlačiť
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400639-1G OR400639-250MG
APOSOR400639-1GEA 464.5 EUR
APOSOR400639-1G APOSOR400639-250MG
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol 95%
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉IO₂
Mw: 264.06 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09909621
Číslo CAS: 244257-61-2