Tlačiť
5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (5-Bromo-2-nitrophenyl)methanol
OR400635-1G OR400635-5G OR400635-25G
APOSOR400635-1GEA 24.91 EUR
APOSOR400635-1G APOSOR400635-5G APOSOR400635-25G
5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
Mw: 232.031 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11848688
Číslo CAS: 1241894-37-0