Tlačiť
2-Bromo-3-nitroaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400621-1G OR400621-5G OR400621-250MG
APOSOR400621-1GEA 151.22 EUR
APOSOR400621-1G APOSOR400621-5G APOSOR400621-250MG
2-Bromo-3-nitroaniline
2-Bromo-3-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12923157
Číslo CAS: 35757-20-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III