Tlačiť
5-Cyano-2-hydroxybenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400616-100MG OR400616-1G OR400616-250MG
APOSOR400616-100MGEA 176.25 EUR
APOSOR400616-100MG APOSOR400616-1G APOSOR400616-250MG
5-Cyano-2-hydroxybenzoic acid
5-Cyano-2-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₅NO₃
Mw: 163.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16999178
Číslo CAS: 10435-57-1